Learn More
CAMKV Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | CAMKV |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883604
|
Proteintech
14788-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873604
|
Proteintech
14788-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CaMKV does not appear to have detectable kinase activity.Spezifikation
CAMKV | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q3UHL1, Q63092, Q8NCB2 | |
235604, 79011, 79012 | |
CAMKV Fusion Protein Ag6438 | |
Primary | |
-20°C | |
CAMKV |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
1G5, CAMKV, VACAMKL | |
Camkv | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |