Learn More
(-)-Camphansäurechlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10398580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10398580 1 g Kunststoffflasche 1 Gramm
10616622 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10310554 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10398580 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 209890010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 39637-74-6 | C10H13ClO3 | 216.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chirales Derivatisierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39637-74-6
Summenformel C10H13ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 216.66
MDL-Nummer MFCD00135626
InChI-Schlüssel PAXWODJTHKJQDZ-QVDQXJPCSA-N
Synonym 1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carbonyl chloride, --1s,4r-camphanoyl chloride, 1s---camphanic acid chloride
PubChem CID 12364938
IUPAC-Name (4S)-1,7,7-Trimethyl-2-Oxo-3-Oxabicyclo[2.2.1]Heptan-4-Carbonylchlorid
SMILES CC1(C2(CCC1(OC2=O)C(=O)Cl)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Camphanic acid chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67.0°C to 71.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung − 18.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 216.66
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Camphanic acid chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.