Learn More
Thermo Scientific™ Campylobacter C.A.T. Agar
Product Code. 12927178
Product Code. 12927178
Brand: Thermo Scientific™ PO0839A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Isolieren Sie mit diesem selektiven Medium thermophile Campylobacter-Arten und erleben Sie eine verbesserte Rückgewinnung von Campylobacter upsaliensis aus Fäkalien.
Isolieren Sie thermophile Campylobacter-Arten und erleben Sie eine verbesserte Rückgewinnung von Camplyobacter upsaliensis aus Fäkalien mit gebrauchsfertigem Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter C.A.T. Agar. Campylobacter C.A.T. Agar ist eine Modifikation der von Aspinall beschriebenen Rezeptur,1in der Blut durch Kohle, Eisensulfat und Natriumpyruvat ersetzt wurde. Vergleichende Studien mit blutfreien und bluthaltigen selektiven Medien für Campylobacter haben gezeigt, dass die blutfreien, kohlenstoffhaltigen Medien denen, die Blut enthalten, überlegen sind und die Aerotoleranz dieser Organismen erhöhen.2,3
Verwenden Sie Campylobacter C.A.T. Agar für die Isolierung thermophiler Campylobacter-Arten.
  • Geeignet für die Isolierung von thermophilem Campylobacter.
  • Verbesserte Rückgewinnung von Campylobacter upsaliensis.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Schwarz
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5 g ± 1,0 g
Menge 10 Stück/Packung