Learn More
Kanadische Pestizidmischung 2A 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322890
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30322890 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322890 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000478AL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acephate∣Allethrin∣alpha-Endosulfan∣beta-Endosulfan∣Bifenthrin∣Buprofezin∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Cyprodinil∣Deltamethrin∣Endosulfan-sulfate∣Etofenprox∣Etoxazole∣Etridiazole∣Fenoxycarb∣Fensulfothion∣Fenvalerate∣Fipronil∣Fludioxonil∣Iprodione∣Kinoprene∣Kresoxim-methyl∣Methoprene∣Mevinphos∣MGK 264∣Permethrin∣Phenothrin∣Pirimicarb∣Prallethrin∣Propiconazole∣Pyraclostrobin∣Pyridaben∣Resmethrin∣Tetramethrin∣Trifloxystrobin
CAS 30560-19-1, 584-79-2, 959-98-8, 33213-65-9, 82657-04-3, 69327-76-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acephate∣Allethrin∣alpha-Endosulfan∣beta-Endosulfan∣Bifenthrin∣Buprofezin∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Cyprodinil∣Deltamethrin∣Endosulfan-sulfate∣Etofenprox∣Etoxazole∣Etridiazole∣Fenoxycarb∣Fensulfothion∣Fenvalerate∣Fipronil∣Fludioxonil∣Iprodione∣Kinoprene∣Kresoxim-methyl∣Methoprene∣Mevinphos∣MGK 264∣Permethrin∣Phenothrin∣Pirimicarb∣Prallethrin∣Propiconazole∣Pyraclostrobin∣Pyridaben∣Resmethrin∣Tetramethrin∣Trifloxystrobin
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acephate 100 μg/ml∣Allethrin 100 μg/ml∣alpha-Endosulfan 100 μg/ml∣beta-Endosulfan 100 μg/ml∣Bifenthrin 100 μg/ml∣Buprofezin 100 μg/ml∣Chlorfenapyr 100 μg/ml∣Chlorpyrifos 100 μg/ml∣Coumaphos 100 μg/ml∣Cyfluthrin 100 μg/ml∣Cypermethrin 100 μg/ml∣Cyprodinil 100 μg/ml∣Deltamethrin 100 μg/ml∣Endosulfan-sulfate 100 μg/ml∣Etofenprox 100 μg/ml∣Etoxazole 100 μg/ml∣Etridiazole 100 μg/ml∣Fenoxycarb 100 μg/ml∣Fensulfothion 100 μg/ml∣Fenvalerate 100 μg/ml∣Fipronil 100 μg/ml∣Fludioxonil 100 μg/ml∣Iprodione 100 μg/ml∣Kinoprene 100 μg/ml∣Kresoxim-methyl 100 μg/ml∣Methoprene 100 μg/ml∣Mevinphos 100 μg/ml∣MGK 264 100 μg/ml∣Permethrin 100 μg/ml∣Phenothrin 100 μg/ml∣Pirimicarb 100 μg/ml∣Prallethrin 100 μg/ml∣Propiconazole 100 μg/ml∣Pyraclostrobin 100 μg/ml∣Pyridaben 100 μg/ml∣Resmethrin 100 μg/ml∣Tetramethrin 100 μg/ml∣Trifloxystrobin 100 μg/ml