Learn More
Canagliflozinhydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Canagliflozin Hydrate |
| CAS | 1869942-80-2 |
| Summenformel | C24 H25 F O5 S . x(H2O) |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H25FO5S.H2O/c1-13-2-3-15(24-23(29)22(28)21(27)19(12-26)30-24)10-16(13)11-18-8-9-20(31-18)14-4-6-17(25)7-5-14;/h2-10,19,21-24,26-29H,11-12H2,1H3;1H2/t19-,21-,22+,23-,24+;/m1./s1 |
| SMILES | O.Cc1ccc(cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O |
| IUPAC-Name | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[3-[[5-(4-Fluorphenyl)thiophen-2-yl]methyl]-4-methylphenyl]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;hydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 462.5 |