Learn More
Candesartan Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30137298
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137298 25 mg 25 Milligramm
30003347 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137298 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17559525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139481-69-9
Summenformel C25 H22 N6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 454.4806
Synonym 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, methyl ester, 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, methyl ester (9CI), Methyl 1-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate, Methyl 2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. I (EP)
IUPAC-Name methyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate
SMILES CCOc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Candesartan Methyl Ester
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H22N6O3/c1-3-34-25-26-21-10-6-9-20(24(32)33-2)22(21)31(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23-27-29-30-28-23/h4-14H,3,15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30)
Formelmasse 454.1753