missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bode Chemie™ Kanisterschlüssel für 2- und 5 Liter

Artikelnummer. 10323221
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BODE 2 l-, 5 l- und 10 l-Kanister
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
10323221 BODE 2 l-, 5 l- und 10 l-Kanister
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10323221 Lieferant Bode Chemie™ Lieferanten-Nr. 9800510
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Kanisterschlüssel
Zur Verwendung mit (Geräte) BODE 2 l-, 5 l- und 10 l-Kanister
Anzahl pro Packung Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.