Learn More
SCAT Sicherheitskanister
Artikelnummer. 10531011 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.5 L
5 L
10 L
12 l
20 L
30 L
60 L
Verschlussgröße:
GL45
GL45.
S51
S55
S55.
S60/61
S60/61 und GL45
S70/71
S90
S95
Enthält:
2 Öffnungen
Mechanische Nivellierungskontrolle.
Schwimmer
UN-X-Zulassung
UN-X-Zulassung; mit innerer Fluorierung
UN-Y-Zulassung
UN-Y-Zulassung, mit innerer Fluorierung
Packungsgröße:
1 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Enthält unitSize
10531011 20 L S60/61 UN-Y-Zulassung 1 Stück
10292940 2.5 L GL45. UN-Y-Zulassung 1 Stück
10589765 5 L GL45 UN-Y-Zulassung 1 Stück
10214825 10 L GL45 UN-Y-Zulassung 1 Stück
10304460 5 L S51 UN-Y-Zulassung 1 Stück
15767762 5 L S55 UN-X-Zulassung; mit innerer Fluorierung 1 Stück
17059693 5 L S55 UN-X-Zulassung 1 Stück
10521011 10 L S55 UN-Y-Zulassung 1 Stück
10190040 5 L S55 UN-Y-Zulassung 1 Stück
17069693 5 L S60/61 UN-Y-Zulassung 1 Stück
17967250 12 l S60/61 Mechanische Nivellierungskontrolle. 1 Stück
17997260 20 L S60/61 - 1 Stück
17181511 10 L S55. UN-Y-Zulassung, mit innerer Fluorierung 1 Stück
10588510 12 l S60/61 UN-Y-Zulassung 1 Stück
10334840 20 L S60/61 Schwimmer 1 Stück
10620441 30 L S60/61 UN-Y-Zulassung 1 Stück
15531856 30 L S60/61 und GL45 2 Öffnungen 1 Stück
10765392 60 L S70/71 UN-Y-Zulassung -
10512775 10 L S90 UN-Y-Zulassung 1 Stück
10704072 5 L S95 UN-Y-Zulassung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 10531011 Lieferant SCAT Lieferanten-Nr. 107956
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Unsere SCAT Sicherheitskanister bestehen aus hochwertigem PE-HD-Material mit hoher chemischer Beständigkeit für den Einsatz im Labor zur sicheren Entsorgung von chromatographischen Lösungsmitteln oder anderen flüssigen Laborabfällen für höchste Arbeitssicherheit im Labor.
  • Hergestellt aus robustem HDPE, das sehr widerstandsfähig gegen fast alle Lösungsmittel ist, die häufig im Labor verwendet werden
  • Kleinste Kanister haben ein Volumen von nur 5 l und sind ideal für den Einsatz auf Tischen oder in kleineren Lagerbereichen
  • Größere Kanister sind mit Volumina von 10, 12, 20, 30 bis 60 l erhältlich und können unter Tischen oder in Sicherheitsschränken abgestellt werden
  • Die Gewindetypen S55, S60/61, S65, S70/71, S90 und S95 werden häufig im Labor verwendet und sind ausnahmslos kompatibel mit dem SCAT SafetyWasteCaps Sortiment für die sichere Entsorgung flüchtiger gefährlicher Substanzen
  • Sonderausführungen mit Schwimmern zur Füllstandsanzeige oder mit interner Fluorierung zum doppelten Schutz des Inhalts, sowohl für die Permeation von außen nach innen als auch für die Diffusion von innen nach außen
Das breite Sortiment an nicht elektrisch leitfähigen Kanistern umfasst eine Vielzahl von Ausführungen für den individuellen Einsatz im Labor zur Entsorgung von Lösungsmitteln in Kombination mit den SCAT SafetyWasteCaps für mehr Laborsicherheit.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 L
Zertifizierung/Konformität UN-X Zulassung
Verschlussgröße S60/61
Farbe Weiß (durchscheinend)
Beschreibung Kanister 20 l, S60/61, PE-HD, UN-X-Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 260 x 390 x 289 mm
Abmessungen (L x B x H) 289 x 260 x 390 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Zwecke geeignet und auch für SCAT geeignet™ Sicherheitssystem
Höhe (metrisch) 390 mm
Enthält UN-Y-Zulassung
Material HDPE
Mouth Style S60-Gewinde
Produkttyp Kanister
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 260 mm