Learn More
Hirschmann™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, ein Ende verschlossen
Artikelnummer. 10720233
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Schlauch:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Schlauch Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10720233 60 mm 0,95 mm -
10769191 70 mm 0,80 mm 1000 Stück
10673192 75 mm 0,80 mm 1000 Stück
10033961 80 mm 0,80 mm 1000 Stück
10355511 90 mm 0,80 mm 1000 Stück
10253861 120 mm 0,80 mm 1000 Stück
10223531 90 mm 0,95 mm 1000 Stück
10006854 100 mm 0,95 mm 1000 Stück
10380182 120 mm 0,95 mm 1000 Stück
10009760 70 mm 1,15 mm 1000 Stück
10613202 120 mm 1,15 mm 1000 Stück
10029770 150 mm 1,15 mm 1000 Stück
10089650 70 mm 1,30 mm 1000 Stück
10673002 75 mm 1,30 mm -
10009750 100 mm 1,30 mm 1000 Stück
10161721 70 mm 1,55 mm 1000 Stück
10223341 75 mm 1,55 mm 1000 Stück
10409712 80 mm 1,55 mm 1000 Stück
10089730 90 mm 1,55 mm 1000 Stück
10233671 100 mm 1,55 mm 1000 Stück
10059720 120 mm 1,55 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 10720233 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9211360
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für Schmelzpunktanalysen im Labor.
  • Kapillarröhrchen
  • Ein Ende geschlossen
  • In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Produkttyp Schmelzpunkt-Bestimmungsröhrchen, ein Ende geschlossen
Innendurchmesser (metrisch) 0,95 mm
Länge (metrisch) Schlauch 60 mm
Menge 10 x 100/Packung