Learn More
Simport™ Scientific Capinserts™
Aus Polypropylen.
N.V.
Beschreibung
Beschreibung
Der Capinsert™ wird zur Farbcodierung einer Vielzahl von Produkten wie Röhrchen und Fläschchen verwendet. Er wird auf den Verschluss aufgesetzt und verfügt über einen beschreibbaren mattierten Bereich zur Probenidentifizierung.
  • Vereinfacht die Probenbestimmung
  • In Position drücken
  • Der mattierte Schreibbereich auf der Oberseite bietet Platz für zusätzliche Kennzeichnungen
Bestellinformation
In 11 verschiedenen Farben erhältlich; verschiedene Pakete enthalten 100 Stück von jeder Farbe
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen