Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17105311
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Anzahl pro Karton:
2000 Kartons
2000/Karton
Packungsgröße:
2000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Anzahl pro Karton unitSize
17105311 Rot 2000 Kartons 2000 Stück
17115311 Weiß 2000 Kartons 2000 Stück
17125311 Blau 2000/Karton 2000 Stück
17145311 Gelb 2000/Karton 2000 Stück
17135311 Grün 2000/Karton 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17105311 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. S40200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
Eigenschaften:
  • Freistehend
  • Nicht sterile Röhrchen
10 ml
  • Graduierungen in 1-ml-Schritten bis zu 8 ml
  • AD 15 x 86 mm (0,59 x 3,38 in.)
  • Runder Boden mit Stehrand
  • Primäranwendung: Serumtransport
12 ml
  • Geätzte Fülllinien bei 5 ml und 8 ml
  • AD 15 x 96 mm (0,59 x 3,77 in.)
  • Konischer Boden mit Stehrand
  • Erhältlich in Hellbraun für lichtempfindliche Proben
  • Für allgemeine Transportzwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Produkttyp Screw Cap
Material Polyethylen
Farbe Rot
Höhe (metrisch) 96 mm
Anzahl pro Karton 2000 Kartons
Zur Verwendung mit (Geräte) Capitol Vial 10 und 12 ml Transportröhrchen (nicht im Lieferumfang enthalten)