Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
Eigenschaften:
- Für 10 ml- und 12 ml-Serum-Transportröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Farbe | Grün |
| Anzahl pro Karton | 2000/Karton |
| Menge | 2000/Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 10 und 12 ml Serum-Transportröhrchen |