Learn More
Restek™ Caps and Septa for Screw-Thread Vials, 4.0mL, WISP 48 Style
For 4mL WISP 48 Style screw-thread vials.
Marke:  Restek™ 21745
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10596155
  • 73.20 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Color: Black
  • Material: Polypropylene
  • Screw Thread Size: 13mm-425
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/Silicone
Polypropylene
Cap and Septa, Top Hat
Black
100/Pk.
13-425