Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 98 %
Catalog Number p-7025679
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
500 g
73463-39-5
C9H19NO4S
237.314
MFCD00041778
INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid
2733480
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropan-1-sulfonsäure
C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
73463-39-5
C9H19NO4S
237.314
MFCD00041778
INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid
2733480
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropan-1-sulfonsäure
C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
CAPSO is used in various biological applications such as electrophoresis. Specific applications include buffers for protein separations and diagnostic reagent production. Also used as biological buffer in the following studies, to maintain pH 9 during water leach test for the analysis of high-carbon coal fly ash-soil mixtures, chemiluminescent in situ hybridization using soybean peroxidase-labeled peptide nucleic acid (PNA) probes, preparation of planar bilayer lipid membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CAPSO wird in verschiedenen biologischen Anwendungen wie der Elektrophorese eingesetzt. Spezifische Anwendungen sind Puffer für Proteintrennungen und die Herstellung diagnostischer Reagenzien. Wird auch als biologischer Puffer in den folgenden Studien verwendet, um den pH-Wert 9 während des Wasserlaugentests für die Analyse von kohlenstoffreichen Flugasche-Boden-Gemischen aufrechtzuerhalten, chemilumineszente in situ-Hybridisierung unter Verwendung von Sojaperoxidase-markierten Peptidnukleinsäure-(PNA)-Sonden, Herstellung von planaren Doppelschichtlipidmembranen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (10 g+ 90 ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material CAPSO
Schmelzpunkt 270°C to 274°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10 g+90 ml).
Formelmasse 237.32
Reinheit (%) 98%