Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 99 %, Biograde
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | CAPSO |
Extinktion | (0.1M aq. soln.), 0.03 max. at 280nm, (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm |
Schmelzpunkt | 263.0°C to 271.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | (0.1M in water) Clear colorless solution |