Learn More
Erlab™ Captair™ Smart 834 Laborabzug ohne Abluftleitung
Entwickelt mit einem fortschrittlichen Kohlefiltrationssystem zur Minimierung der chemischen Exposition.
N.V.
Spezifikation
Filtertyp | BE+ |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für flüssige Produkte und Pulver |
Beschreibung
- Sensoren zur Erkennung des Filterdurchbruchs von Lösungsmitteln, Säuren oder Formaldehyd
- Sicherheitsersatzfilter bei Sättigung des Hauptfilters
- Kontinuierliche Überwachung der Lufteinströmgeschwindigkeit
Erlab-Sicherheitsprogramm
- Anwendungsanalyse und -validierung, Anwendungszertifizierung, Erinnerungen an Filterwechsel
- Stellen Sie eine Verbindung mit eGuard™ her, um Status, Benachrichtigungen und Warnungen in Echtzeit zu erhalten
- Smart-Light-Funktion zur Beleuchtung des Abzugs
Flexibilität
- Konfigurierbare Filtersäule
- Erfordert keine Kanalisierung
Umwelt
- Gefährliche Chemikalien werden nicht in die Atmosphäre freigesetzt
- Niedriger Energieverbrauch
Spezifikation
BE+ | |
Für flüssige Produkte und Pulver |