Learn More
Captan-d6, TRC
Artikelnummer. 30346256
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Unit Size:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30346256 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30346256 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC1757271MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Captan-4,4,5,6,7,7-D6
CAS 1330190-00-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 2H6 H2 Cl3 N O2 S
Menge 1 mg
Synonym Captan-4,4,5,6,7,7-D6, Captan D6
InChI-Formel InChI=1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2/i1D,2D,3D2,4D2
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C2C(C(=O)N(SC(Cl)(Cl)Cl)C2=O)C1([2H])[2H]
IUPAC-Name 4,4,5,6,7,7-Hexadeuterio-2-(trichloromethylsulfanyl)-3a,7a-dihydroisoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 306.63
Formelmasse 304.9718
Reinheit (%) >95