Learn More
Cytiva Capto™ MMC ImpRes Multimodales BioProcess™ Chromatographiemedium
Artikelnummer. 15131556 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15131556 25 ml 25 Milliliter
15141556 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15131556 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17371601
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum hochauflösenden Polieren monoklonaler Antikörper (MAbs) und anderer Biomoleküle
  • Hohe Ausbeute durch hochauflösende Beads und Ligandenselektivität
  • Effiziente Entfernung von Aggregaten, Viren und Hauptkontaminanten in MAb-Prozessen
  • Ermöglicht die Verwendung des Plattformansatzes für die Entwicklung von MAb-Prozessen
  • Zeigt ein breites Betriebsfenster für pH/Salz an
Vermeiden die Verwendung von Oxidationsmitteln, kationischen Detergenzien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 ml
Stabilität 1 M Essigsäure, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5 % 1-Propanol, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum hochauflösenden Polieren monoklonaler Antikörper (MAbs) und anderer Biomoleküle
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
Anionenaustauschkapazität 25 bis 39 μM/ml
Bindungsvermögen 60 bis 90 mg Mab/ml
Produkttyp Capto MMC ImpRes Medien
Partikelgröße 40 μm
Max. Druck 300 kPa
Matrix Agarose für hohe Durchflussraten
pH-Bereich 3 bis 12
Lagerungspuffer 20 % Ethanol, 0.2 M Natriumacetat
Ligandentyp Schwacher multimodaler Kationenaustauscher
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto MMC ImpRes, 25 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.