missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LambdaXP Ligand Leakage ELISA

Artikelnummer. 30275826 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Assays
1 Assay
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30275826 1 Assay 1 Stück
30276315 10 Assays 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30275826 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 810375201

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LambdaXP Ligand Leakage ELISA detects possible presence of LambdaXP affinity ligand in the purified product after using CaptureSelect LambdaXP Affinity Matrix.

CaptureSelect LambdaXP Ligand Leakage ELISA is designed to detect possible leached ligand of human Fab fragments or Ig's with a lambda light chain that have been purified using CaptureSelect LambdaXP Affinity Matrix.

The LambdaXP affinity ligand is a 13-kD recombinant protein, expressed in yeast and covalently coupled to a chromatography matrix to give high chemical stability and low leakage. During the chromatography process small amounts of the affinity ligand can leach from the chromatography support and co-elute with the protein. This ELISA provides typical sensitivity and accurate quantitation of possible leached ligand greater than or equal to 1 ng/mL. The CaptureSelect LambdaXP Ligand Leakage ELISA can be used as a tool to aid in optimal purification process development and in routine quality control of in-process streams as well as final product.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 3 x 0.1 mL
Inhalt und Lagerung -20°C
Versandbedingung Dry ice
Form Reagent Solution
Menge 1 Assay
Zur Verwendung mit (Anwendung) Affinity Ligand Leakage Quantitation Kits
Ziel CaptureSelect LambdaXP Ligand
Typ ELISA Kit
Ausreichend für 1 x 96-well plate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.