Learn More
Carbamoyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrrolin-1-yloxy, freies Radikal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375079
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11375079 1 g 1 Gramm
11385079 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375079 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17381.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3229-73-0 | C9H16N2O2 | 184.24 g/mol
It is employed as a highly reactive spin-label.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als hochreaktive Spinmarkierung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform, Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3229-73-0
Summenformel C9H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.24
MDL-Nummer MFCD00005341
InChI-Schlüssel GMXOTWPDUBXCMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxamide
IUPAC-Name 1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxamide
SMILES CC1(C)C=C(C(N)=O)C(C)(C)N1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy
Namenshinweis free radical
Schmelzpunkt 198°C to 200°C
Menge 1 g
Beilstein 4138020
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Formelmasse 183.23
Reinheit (%) 99%