Learn More
Carbamoyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrrolin-1-yloxy, freies Radikal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed as a highly reactive spin-label.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als hochreaktive Spinmarkierung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform, Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy |
| Namenshinweis | free radical |
| Schmelzpunkt | 198°C to 200°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 4138020 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane,ethyl acetate and methanol. |
| Formelmasse | 183.23 |
| Reinheit (%) | 99% |