Learn More
Carbenoxolone, TRC
Artikelnummer. 30138031
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138031 100 mg 100 Milligramm
30136948 500 mg 500 Milligramm
17938964 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138031 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC175903100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5697-56-3
Summenformel C34 H50 O7
Molekulargewicht (g/mol) 570.76
Synonym Olean-12-en-29-oic acid, 3-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11-oxo-, (3β,20β)-, Olean-12-en-30-oic acid, 3β-hydroxy-11-oxo-, hydrogen succinate (7CI,8CI), Olean-12-en-30-oic acid, 3β-hydroxy-11-oxo-, succinate (6CI), (3β,20β)-3-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-11-oxoolean-12-en-29-oic acid, 3-O-(β-Carboxypropionyl)-11-oxo-18β-olean-12-en-30-oic acid, 3β-Hydroxy-11-oxoolean-12-en-30-oic acid hydrogen succinate, Biogastrone, Carbenoxolone, Glycyrrhetinic acid hydrogen succinate, Glycyrrhetinic acid succinate
IUPAC-Name (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-(3-carboxypropanoyloxy)-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1H-picene-2-carboxylic acid
SMILES CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)O)OC(=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Carbenoxolone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H50O7/c1-29(2)23-10-13-34(7)27(32(23,5)12-11-24(29)41-26(38)9-8-25(36)37)22(35)18-20-21-19-31(4,28(39)40)15-14-30(21,3)16-17-33(20,34)6/h18,21,23-24,27H,8-17,19H2,1-7H3,(H,36,37)(H,39,40)/t21-,23-,24-,27+,30+,31-,32-,33+,34+/m0/s1
Formelmasse 570.3557
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.