Learn More
Alfa Aesar™ Carbetapentancitrat
Sigma-Rezeptor-Agonist
Marke:  Alfa Aesar™ J64446.03
Weitere Details : CAS : 23142-01-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466389
  • 157.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
15-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
23142-01-0
525.595
AKJDEXBCRLOVTH-UHFFFAOYSA-N
90010
CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)C2=CC=CC=C2.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
C26H39NO10
MFCD00055697
carbetapentane citrate, pentoxyverine citrate, loucarbate, pentoxiverine citrate, carbetapentane citrate salt, toclase, toclase citrate, carbetapentone citrate, unii-4sh0mfj5hj
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl-1-phenylcyclopentan-1-carboxylat;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure
Spezifikation
Carbetapentane citrate
1g
C26H39NO10
14,1794
AKJDEXBCRLOVTH-UHFFFAOYSA-N
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl-1-phenylcyclopentan-1-carboxylat;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure
90010
Pulver
Weiß
23142-01-0
MFCD00055697
carbetapentane citrate, pentoxyverine citrate, loucarbate, pentoxiverine citrate, carbetapentane citrate salt, toclase, toclase citrate, carbetapentone citrate, unii-4sh0mfj5hj
CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)C2=CC=CC=C2.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
525.595
633.7
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation