Learn More
(Carbethoxymethyl)-triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10666482
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide
Namenshinweis 98%
CAS 1530-45-6
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 158.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C22H22BrO2P
Strukturformel C2H5O2CCH2P(C6H5)3Br
MDL-Nummer MFCD00011835
Menge 25 g
Synonym carbethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, ethoxycarbonylmethyl triphenylphosphonium bromide, carbethoxymethylenetriphenylphosphonium bromide, ethoxycarbonylmethyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, carbethoxymethyl-triphenyl-phosphonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenylphosphanium bromide, carboethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, ethoxycarbonylmethyl triphenyl-, bromide
InChI-Schlüssel VJVZPTPOYCJFNI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].CCOC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (2-ethoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphanium bromide
Molekulargewicht (g/mol) 429.29
PubChem CID 73731
Formelmasse 429.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.