Learn More
Carbinoxamin-N-Oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052480
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052480 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30052480 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1135.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Carbinoxamin-N-Oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbinoxamine N-Oxide
CAS 1256285-70-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carbinoxamine N-Oxide
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C16 H19 Cl N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-dimethyl-, N-oxide, Carbinoxamine N-Oxide
InChI-Formel InChI=1S/C16H19ClN2O2/c1-19(2,20)11-12-21-16(15-5-3-4-10-18-15)13-6-8-14(17)9-7-13/h3-10,16H,11-12H2,1-2H3
SMILES C[N+](C)([O-])CCOC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
IUPAC-Name 2-[(4-Chlorphenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]-N,N-dimethylethanaminoxid
Molekulargewicht (g/mol) 306.79
Menge 100 mg
Formelmasse 306.1135 g/mol