missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbiphenhydrochlorid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carbiphene Hydrochloride |
| CAS | 467-22-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Carbiphene Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C28 H34 N2 O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Etomide Hydrochloride, Carbiphene Hydrochloride, Acetamide, 2-ethoxy-N-methyl-N-[2-(methylphenethylamino)ethyl]-2,2-diphenyl-, hydrochloride, Acetamide, 2-ethoxy-N-methyl-N-[2-(methylphenethylamino)ethyl]-2,2-diphenyl-, monohydrochloride, Benzeneacetamide, α-ethoxy-N-methyl-N-[2-[methyl(2-phenylethyl)amino]ethyl]-α-phenyl-, monohydrochloride, 2-Ethoxy-N-methyl-N-[2-(methylphenethylamino)ethyl]-2,2-diphenylacetamide hydrochloride, Bandol, Carbiphene hydrochloride, Etomide hydrochloride, Jubalon, NSC 106959, SQ 10269, Benzeneacetamide, α-ethoxy-N-methyl-N-[2-[methyl(2-phenylethyl)amino]ethyl]-α-phenyl-, hydrochloride (1:1) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C28H34N2O2.ClH/c1-4-32-28(25-16-10-6-11-17-25,26-18-12-7-13-19-26)27(31)30(3)23-22-29(2)21-20-24-14-8-5-9-15-24;/h5-19H,4,20-23H2,1-3H3;1H |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Cl.CCOC(C(=O)N(C)CCN(C)CCc1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?