Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carbofuran-3-hydroxy |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 16655-82-6 |
| Farbe | Weiß |
| Schmelzpunkt | 138°C to 141°C |
| Synonym | 3-Hydroxycarbofuran; Methylcarbamic acid 2,3-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 237.25 |
| Menge | 10 mg |
| Güte | Analysenstandard |