missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbofuran, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Beschreibung
Beinhaltet
Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Carbofuran | 1563-66-2 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carbofuran |
CAS | 1563-66-2, 67-56-1 |
CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
Summenformel | C12H15NO3 |
InChI-Schlüssel | DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)OC(=O)NC)C |
IUPAC-Name | (2,2-Dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl)-N-Methylcarbamat |
Molekulargewicht (g/mol) | 221.256 |
PubChem CID | 2566 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Carbofuran
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'