missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbohydrate Sulfotransferase 10/CHST10 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18509219 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18509219 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18509219 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297238AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Carbohydrate Sulfotransferase 10/CHST10 Polyclonal antibody specifically detects Carbohydrate Sulfotransferase 10/CHST10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carbohydrate Sulfotransferase 10/CHST10
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 594
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias carbohydrate sulfotransferase 10, EC 2.8.2, HNK-1 sulfotransferase, HNK-1STEC 2.8.2.-, HNK1STHuHNK-1ST, huHNK-1ST, MGC17148
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Carbohydrate Sulfotransferase 10/CHST10 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, CD Markers, Endocrinology, Immunology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9486
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.