Learn More
Kohlenstoffdisulfid, ACS-Reagenz, ≥99.9 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120295
143.53 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
75-15-0
CS2
76.131
MFCD00011321
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Kohlenstoffdisulfid, Kohlenstoffbisulfid, Dithiocarbon-Anhydrid, Carbonsulfid, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
6348
CHEBI:23012
Methandithion
C(=S)=S
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
75-15-0
CS2
76.131
MFCD00011321
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Kohlenstoffdisulfid, Kohlenstoffbisulfid, Dithiocarbon-Anhydrid, Carbonsulfid, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
6348
CHEBI:23012
Methandithion
C(=S)=S
ACS-Reagenz, ≥99.9 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kohlenstoffdisulfid
Schmelzpunkt -76 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.266 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 46 °C (1013 hPa)
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.5
Zündpunkt 212 °C
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssigkeit
UN-Nummer UN1131
Beilstein 1098293
Löslichkeitsinformationen 2.9g/L in water at 20°C
Formelmasse 76.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 %
Güte ACS-Reagenz