Learn More
Bayha™ Skalpellklingen aus Carbonstahl
N.V. - 8.78 €
Produktcode | Marke | Größe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10684151
|
Bayha™
111 |
Nr. 11 | Unsteril |
N.V.
12 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10292991
|
Bayha™
122 |
Nr. 22 | Unsteril |
N.V.
12 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10488502
|
Bayha™
127 |
Nr. 27 | Unsteril |
5.82 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10271562
|
Bayha™
320 |
Nr. 20 | Steril |
8.78 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10640263
|
Bayha™
318 |
Nr. 18 | Steril |
8.78 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10149901
|
Bayha™
311 |
Nr. 11 | Steril |
N.V.
12 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10373352
|
Bayha™
323 |
Nr. 23 | Steril |
N.V.
12 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
Für auswechselbare Klingen. Alle Klingen passen in jeden Griff. Rostfrei, unsteril.Typ: Klinge 11 spitz/schräg