Learn More
Kohlensäure-2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl-(S)-Tetrahydrofuran-d4-3-yl-Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carbonic Acid 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (S)-Tetrahydrofuran-d4-3-yl Ester |
| CAS | 1217695-90-3 |
| Summenformel | C9H7D4NO6 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3(S)-Hydroxy Tetrahydrofuran, N-Hydroxysuccinamidylcarbonate-d4, 1-[[[[(3S)-Tetrahydro-3-furanyl]oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11NO6/c11-7-1-2-8(12)10(7)16-9(13)15-6-3-4-14-5-6/h6H,1-5H2/t6-/m0/s1/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C[C@H](OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C([2H])([2H])O1 |
| IUPAC-Name | (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-[(3S)-2,2,5,5-Tetradeuteriooxolan-3-yl]carbonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 233.21 |
| Formelmasse | 233.0837 |