missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human, Equine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Carbonic Anhydrase IX/CA9 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SPM487 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 0.5-1ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2ug/ml, Immunoprecipitation 1-2ug/500ug, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1.0ug/ml |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q16790 |
| Gen-Alias | CA-IX, CAIXcarbonic anhydrase 9, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase IXpMW1, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MNRCC-associated antigen G250, P54/58N, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250 |
| Gensymbole | CA9 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?