missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase VB/CA5B Antibody (030), DyLight 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18220358 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18220358 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18220358 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP290091G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase VB/CA5B Monoclonal specifically detects Carbonic Anhydrase VB/CA5B in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carbonic Anhydrase VB/CA5B
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 30
Konjugat DyLight 488
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Carbonate dehydratase VB, carbonic anhydrase 5B, mitochondrial, Carbonic anhydrase VB, carbonic anhydrase VB, mitochondrial, carbonic dehydratase, CA-VB, EC 4.2.1.1, MGC39962
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Carbonic Anhydrase VB/CA5B (Q9Y2D0; Cys34-Pro 317).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11238
Testspezifität No cross-reactivity in ELISA with: Human CA2 Human CA3 Human CA4 Human CA5A Human CA8
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.