Learn More
Carbonic Anhydrase VII/CA7 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18651596 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18651596 50 μg 50 Mikroliter
18665345 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18651596 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP29994250ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Carbonic Anhydrase VII/CA7 Polyclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase VII/CA7 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Carbonic Anhydrase VII/CA7
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias Carbonate dehydratase VII, carbonic anhydrase 7, carbonic anhydrase VIICAVII, carbonic dehydratase VII, CA-VII, EC 4.2.1.1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Carbonic Anhydrase VII/CA7 (Accession#: P43166; Met1-Ala264)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 766
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG