Learn More
Carbonic Anhydrase VII/CA7 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18665345 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
18665345 100 μg 100 Mikroliter
18651596 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18665345 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299942100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody
Carbonic Anhydrase VII/CA7 Polyclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase VII/CA7 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen Carbonic Anhydrase VII/CA7
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias Carbonate dehydratase VII, carbonic anhydrase 7, carbonic anhydrase VIICAVII, carbonic dehydratase VII, CA-VII, EC 4.2.1.1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Carbonic Anhydrase VII/CA7 (Accession#: P43166; Met1-Ala264)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 766
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.