missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase XIV/CA14 Antibody (110), DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18488595 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18488595 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18488595 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289509FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase XIV/CA14 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase XIV/CA14 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carbonic Anhydrase XIV/CA14
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 110
Konjugat DyLight 680
Verdünnung ELISA, Sandwich ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Carbonate dehydratase XIV, carbonic anhydrase XIVcarbonic anhydrase 14, carbonic dehydratase, CAXiV, CA-XIV, EC 4.2.1.1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Carbonic Anhydrase XIV/CA14 (NP_036245.1; Met1-Met290).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23632
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.