Learn More
Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphin)rhodium(I), Rh 21 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305968
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11305968 0.25 g 0.25 Gramm
11325968 1 g 1 Gramm
11315968 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010458.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hydroformylierung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25470-96-6
Summenformel C24H22O3PRh
Molekulargewicht (g/mol) 492.32
MDL-Nummer MFCD00064611
InChI-Schlüssel UGUXXRZSXZLSCY-MECAPONASA-M
IUPAC-Name λ¹-rhodium(1+) methanidylidyneoxidanium triphenylphosphane (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Rh+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I)
Farbe Gelb
Menge 0.25 g
Merck Index 14,356
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and chlorinated solvents
Formelmasse 492.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) RH 21%
Physikalische Form Kristalle