Learn More
Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphin)rhodium(I), Rh 21 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I) |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 1 g |
| Merck Index | 14,356 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone and chlorinated solvents |
| Formelmasse | 492.32 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | RH 21% |
| Physikalische Form | Kristalle |