missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphin)rhodium(I), Rh 21 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7048410
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
25470-96-6
C24H22O3PRh
492.32
MFCD00064611
UGUXXRZSXZLSCY-MECAPONASA-M
λ¹-rhodium(1+) methanidylidyneoxidanium triphenylphosphane (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
[Rh+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
25470-96-6
C24H22O3PRh
492.32
MFCD00064611
UGUXXRZSXZLSCY-MECAPONASA-M
λ¹-rhodium(1+) methanidylidyneoxidanium triphenylphosphane (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
[Rh+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Hydroformylierung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I)
Farbe Gelb
Menge 0.25 g
Merck Index 14,356
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and chlorinated solvents
Formelmasse 492.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) RH 21%
Physikalische Form Kristalle

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'