Learn More
Carbovir-13C,d2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carbovir-13C,d2 |
| CAS | 1246816-59-0 |
| Summenformel | C1013CH11D2N5O2 |
| Menge | 0.5 mg |
| Synonym | rel-2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-6H-purin-6-one-13C,d2, (+/-)-Carbovir-13C,d2, cis-Carbovir-13C,d2, GR 90352X-13C,d2, NSC 614846-13C,d2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H13N5O2/c12-11-14-9-8(10(18)15-11)13-5-16(9)7-2-1-6(3-7)4-17/h1-2,5-7,17H,3-4H2,(H3,12,14,15,18)/i4D2,5+1 |
| SMILES | O=C(N=C(N)N1)C2=C1N([C@H]3C=C[C@@H](C([2H])([2H])O)C3)[13CH]=N2 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-9-[4-[Dideuterio(Hydroxy)methyl]Cyclopent-2-en-1-yl]-1H-purin-6-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.26 |