Learn More
Molecular Probes™ Carboxyl Latex Beads, 4% w/v, 0.02 μm
Carboxyl-Latex-Beads, 4 % w/v, 0,02 µm
Marke: Molecular Probes™ C37261
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, was die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen macht.Das Carboxyl-Latex besteht aus durch Carboxyl-Ladung stabilisierten hydrophoben Polystyrol-Mikrosphären. Auf der Partikeloberfläche sind nur Carboxylgruppen vorhanden. Die Partikel sind das Carboxyl-Analogon von Sulfat-Latizes. Der pKa-Wert der Carboxylgruppe ist relativ hoch. Dementsprechend sind diese Partikel nicht für die Arbeit in sauren Medien geeignet. IDC-Carboxyl-Latizes sind in verschiedenen Größen und Ladedichten der Oberfläche erhältlich. Sie können entweder für die physikalische Adsorption von Antigenen oder Antikörpern oder für die kovalente Kopplung von Komponenten an die Partikeloberfläche verwendet werden.
Mikrosphären sind in vielen Größen und mit vielen Oberflächenfunktionen erhältlich
Hauptanwendungen von Mikrosphären
Weitere Informationen
Auf der Seite zur Anwendung IDC Tensidfreie Latex-Beads finden Sie die technische Übersicht zu Mikrosphären und erfahren mehr über Beads mit hoher Aktivität, Beads mit außerordentlich hoher Aktivität sowie spezielle Beads. Lesen Sie auch die Protokolle über Bead-Kopplungen.
Wir stellen individuelle Mikrosphären-Produkt für Sie her
Wenn die gesuchte Mikrosphäre nicht in unserer Bestandsliste aufgeführt ist, stellen wir eine Sonderanfertigung für Sie her. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000-zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Latex-Beads mit hoher Aktivität | |
Durchflusszytometrie | |
IDC | |
Raumtemperatur |
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
Carboxyl-Latex-Bead | |
15 ml | |
Carboxyl |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.