Learn More
Molecular Probes™ Carboxyl Latex Beads, 4% w/v, 1.0 μm
Carboxyl-Latex Beads, 4 % w/v, 1,0 µm
Marke:  Molecular Probes™ C37274
268.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 11520106
  • 402.00 € / 15 Milliliter
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, weswegen sich die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen eignen.
Das Carboxyl-Latex besteht aus hydrophoben Polystyrol-Mikrokugeln, die durch die Ladung von Carboxygruppen stabilisiert sind. Auf der Partikeloberfläche sind nur Carboxylgruppen vorhanden. Die Partikel sind das Carboxyl-Analogon von Sulfat-Latizes. Der pKa-Wert der Carboxylgruppe ist relativ hoch. Dementsprechend sind diese Partikel nicht für die Arbeit in sauren Medien geeignet. IDC-Carboxyl-Latizes sind in verschiedenen Größen und Ladedichten der Oberfläche erhältlich. Sie können entweder für die physikalische Adsorption von Antigenen oder Antikörpern oder für die kovalente Bindung von Komponenten an die Partikeloberfläche verwendet werden.
Mikrokugeln sind in vielen Größen und mit vielen Oberflächenfunktionen erhältlich
  • 25 Größen zur Auswahl – 0,02 bis 16 Mikrometer
  • 20 verschiedene Oberflächen – für die einfache Konjugation zu praktisch jedem Material
  • Tensidfrei – ultrasauber
  • Verschiedene Mengen – von Milliliter bis 500 Liter
    Hauptanwendungen von Mikrosphären
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunoassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelerfassung und Kontrastreagenzien)
    Weitere Informationen
    Erhalten Sie einen technischen Überblick über Mikrosphären, erfahren Sie mehr zu Hochaktivitätsbeads, superaktiven Beads und Spezialbeads und prüfen Sie Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite für IDC tensidfreie Latex-Beads.
    Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrosphärenprodukt für Sie an
    Wenn Sie die Mikrosphäre, nach der Sie suchen, nicht in unserer Lagerliste finden, fertigen wir eine kundenspezifische Mikrosphäre für Sie an. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
    Hochgradig aktive Latex-Beads
    Raumtemperatur
    1 μm
    Polystyrol
    IDC
    Carboxyl
    Sonderangebote
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.