Learn More
Carboxymethoxyamin-d2-Hemihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carboxymethoxyamine-d2 Hemihydrochloride |
| CAS | 1246817-66-2 |
| Summenformel | C2H3D2NO3•1/2HCl |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | Aminooxyacetic Acid-d2 Hemihydrochloride, 2-(Aminooxy)acetic Acid-d2 Hemihydrochloride, Carboxymethoxyamine-d2 Hemihydrochloride, Carboxymethoxylamine-d2 Hemihydrochloride, O-Carboxymethylhydroxylamine-d2 Hemihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H5NO3/c3-6-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2 |
| SMILES | NOC([2H])([2H])C(O)=O.Cl |
| IUPAC-Name | 2-Aminooxy-2,2-dideuterioessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 111.33 |