Learn More
Carboxymethoxylaminhemihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735813
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2921-14-4
C4H11ClN2O6
218.59
MFCD00012955
AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
2723609
2-aminooxyessigsäure;hydrochlorid
[Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2921-14-4
C4H11ClN2O6
218.59
MFCD00012955
AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
2723609
2-aminooxyessigsäure;hydrochlorid
[Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Carboxymethoxylamine hemihydrochloride
Schmelzpunkt 156.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (H2NOCH2CO2H)2·HCl
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes.
Formelmasse 109.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets