missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carboxypeptidase A1/CPA1 Antibody (rCPA1/8689), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18640044 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18640044 20 μg 20 Mikrogramm
18615234 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18640044 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32033520ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Carboxypeptidase A1/CPA1 Monoclonal antibody specifically detects Carboxypeptidase A1/CPA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carboxypeptidase A1/CPA1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rCPA1/8689
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias carboxypeptidase A1, carboxypeptidase A1 (pancreatic), CPA, EC 3.4.17, EC 3.4.17.1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Carboxypeptidase A1/CPA1 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Mast Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1357
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.