missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbutamid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30321792
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30321792 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30321792 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11041450AL100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Carbutamide
CAS 339-43-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carbutamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H17 N3 O3 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-[(butylamino)carbonyl]-, Sulfanilamide, N1-(butylcarbamoyl)- (6CI), Urea, 1-butyl-3-sulfanilyl- (7CI,8CI), 1-Butyl-3-sulfanilylurea, Alentin, Aminophenurobutane, BZ 55, Bucarban, Bucrol, Bukarban, Burcol, Butisulfina, Carbutamid, Carbutamide, Diaboral, Emedan, Glucidoral, Glucofren, Glybutamide, Inbuton, Invenol, N-(4-Aminobenzenesulfonyl)-N'-butylurea, N-Butyl-N'-sulfanilylurea, N-Sulfanilyl-N'-butylurea, NSC 242409, NSC 246862, Nadisan, Nadizan, Norboral, N'-(4-Aminobenzenesulfonyl)-N-butylurea, N'-(4-Aminophenylsulfonyl)-N-butylurea, N'-(4-Aminophenylsulfonyl)-N-n-butylurea, N'-(Butylcarbamoyl)sulfanilamide, Oranil, Oranyl, Orasulin, U 6987
InChI-Formel InChI=1S/C11H17N3O3S/c1-2-3-8-13-11(15)14-18(16,17)10-6-4-9(12)5-7-10/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3,(H2,13,14,15)
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name 1-(4-Aminophenyl)sulfonyl-3-butylharnstoff
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 271.34
Menge 1 mL
Formelmasse 271.0991 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.