missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbutamid, Mikromol™

Artikelnummer. 30041288
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30041288 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041288 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1856.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Carbutamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Carbutamide
CAS 339-43-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carbutamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H17 N3 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-[(butylamino)carbonyl]-, Sulfanilamide, N1-(butylcarbamoyl)- (6CI), Urea, 1-butyl-3-sulfanilyl- (7CI,8CI), 1-Butyl-3-sulfanilylurea, Alentin, Aminophenurobutane, BZ 55, Bucarban, Bucrol, Bukarban, Burcol, Butisulfina, Carbutamid, Carbutamide, Diaboral, Emedan, Glucidoral, Glucofren, Glybutamide, Inbuton, Invenol, N-(4-Aminobenzenesulfonyl)-N'-butylurea, N-Butyl-N'-sulfanilylurea, N-Sulfanilyl-N'-butylurea, NSC 242409, NSC 246862, Nadisan, Nadizan, Norboral, N'-(4-Aminobenzenesulfonyl)-N-butylurea, N'-(4-Aminophenylsulfonyl)-N-butylurea, N'-(4-Aminophenylsulfonyl)-N-n-butylurea, N'-(Butylcarbamoyl)sulfanilamide, Oranil, Oranyl, Orasulin, U 6987
InChI-Formel InChI=1S/C11H17N3O3S/c1-2-3-8-13-11(15)14-18(16,17)10-6-4-9(12)5-7-10/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3,(H2,13,14,15)
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name 1-(4-Aminophenyl)sulfonyl-3-butylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 271.34
Menge 100 mg
Formelmasse 271.0991 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.