Learn More
Tocris Bioscience™ Cardamonin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18034812
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18034812 10 mg 10 Milligramm
18074042 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18034812 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2509/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Inhibitor of NF-κB activation; anti-inflammatory
Chalone analog that display anti-inflammatory activity. Inhibits NO and PGE2 production from LPS- and IFN-γ-induced RAW cells and inhibits TXB2 production via the COX-1 and COX-2 pathways. Inhibits NF-κB activation via inhibition of IκBα degradation and phosphorylation, IκB kinase activation and NF-κB nuclear translocation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19309-14-9
Summenformel C16H14O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cardamonin
Menge 10 mg
Formelmasse 270.28
Reinheit >98%
Molekulargewicht 270.284