Learn More
Heathrow Scientific™ Aufbewahrungsbox aus Karton für kryogene Mikroröhrchen, 0,5 ml Röhrchen
Alle ansehen Heathrow Scientific ProdukteBeschreibung
- 0,5 ml Röhrchen, 100 Wells, 12 mm Well-Durchmesser.
- Im Lieferumfang enthaltene Trennwände
- In mechanischen Tiefkühlgeräten oder in der Dampfphase LN2 bei -196 °C lagern
- Passt in die meisten Standard-Gestelle für Tiefkühl
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0,5 ml |
| Beschreibung | Aufbewahrungsbehälter aus Karton für Kryoröhrchen |
| Farbe | Weiß |
| Material | Karton |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Lagerbox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroröhrchen |
| Aufnahmevermögen | Mikroröhrchen |
| Enthält | Trennwand |
| Röhrchen-Array | 10 x 10 |
| Mehr anzeigen |